Drukuj
Stojaki na mikropłytki do zamrażarek skrzyniowych
Dostawca: TENAK
TE15100 TE15102 TE15104 TE15106 TE15108 TE15110 TE15112 TE15114 TE15116 TE15130 TE15132 TE15134 TE15136 TE15138 TE15140 TE15142 TE15144 TE15146 TE15160 TE15162 TE15164 TE15166 TE15168 TE15170 TE15172 TE15174 TE15176 TE15178 TE15180 TE15190 TE15192 TE15194 TE15196 TE15198 TE15200 TE15202 TE15204 TE15210 TE15212 TE15214 TE15216 TE15218 TE15220
TENATE15100EA 532 PLN
TENATE15100 TENATE15102 TENATE15104 TENATE15106 TENATE15108 TENATE15110 TENATE15112 TENATE15114 TENATE15116 TENATE15130 TENATE15132 TENATE15134 TENATE15136 TENATE15138 TENATE15140 TENATE15142 TENATE15144 TENATE15146 TENATE15160 TENATE15162 TENATE15164 TENATE15166 TENATE15168 TENATE15170 TENATE15172 TENATE15174 TENATE15176 TENATE15178 TENATE15180 TENATE15190 TENATE15192 TENATE15194 TENATE15196 TENATE15198 TENATE15200 TENATE15202 TENATE15204 TENATE15210 TENATE15212 TENATE15214 TENATE15216 TENATE15218 TENATE15220
Stojaki na mikropłytki do zamrażarek skrzyniowych
Statywy do probówek Statywy na mikropłytki
These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.