Drukuj
Rękawice do ekranów dotykowych, GL16
Dostawca: Portwest
GL16BKRL/XL GL16BKRS/M
112-2950EA 42.4 PLN
112-2950 112-2951
Rękawice do ekranów dotykowych, GL16
Rękawice
Te dziane rękawiczki są wykonane w 100% z włókien akrylowych. Czarne akrylowe elementy są wytrzymałe, natomiast szary akryl z metalicznym komponentem pozwala na precyzyjne ruchy na urządzeniu z ekranem dotykowym.
  • Wysoka zręczność
  • Szara tkanina akrylowa na kciuku i dwóch palcach