Drukuj
Fartuch do przemysłu spożywczego, Bratysława 8042
Dostawca: SIOEN
8042A2D01W02 8042A2D01G55
113-07163EA 82 PLN
113-07163 113-7892
Fartuch do przemysłu spożywczego, Bratysława 8042
Odzież robocza
Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
  • Neck band
  • High resistance to fluid and oils
Ideal for use in food processing industries.
Weight: 300 g/m²