Drukuj
Koszula o zmniejszonej palności, długi rękaw, Beltane 2690
Dostawca: SIOEN
2690A2MPCB90XL 2690A2MPCB902X 2690A2MPCB903X 2690A2MPCB90L 2690A2MPCB90M 2690A2MPCB90S
113-7060EA 392 PLN
113-7060 113-7061 113-7062 113-7063 113-7064 113-7065
Koszula o zmniejszonej palności, długi rękaw, Beltane 2690
Odzież robocza
Soft shirt made of 60% Protex® and 40% Viloft® (single jersey). The inherently flame-retardant fabric has good moisture regulating properties and features an anti-bacterial treatment.
  • Lightweight, anti-static
  • Round neck, long sleeves
  • Elasticated wristband
Weight: 180 g/m²
Certyfikaty: EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1), EN 14116 (index 3), EN 1149-5