Drukuj
Zatyczki wielokrotnego użytku, Fusion™ Detectable
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1011234 1011235
111-1400EA 1050 PLN
111-1400 111-1401
Zatyczki wielokrotnego użytku, Fusion™ Detectable
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku
These reusable earplugs are metal detectable and blue coloured making them perfect for use in the food industry. They provide all-day comfort and superb attenuation.
  • Detectable ring on stem and attached metalised cord detectable by automated equipment
  • FlexiFirm™ core and soft TPE flanges ensure easy insertion into the ear canal and a superior fit
  • Detachable cord made of soft braided fabric
SNR: 28 dB
Certyfikaty: EN 352-2