Drukuj
Bokserki, Match
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1250349402XL 1250349403XL 125034940L 125034940M 100757940S 100757940XL
113-6699EA 65 PLN
113-6699 113-6700 113-6701 113-6702 113-6703 113-6704
Bokserki, Match
Odzież robocza
Boxer shorts made of 95% cotton and 5% Lycra.
  • Elasticated waist
Weight: 170 g/m²