Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, Showa 874 / 874R
Dostawca: Showa
BEST874-11EA 416 PLN
BEST874-11 112-5945 112-5946 112-5947 112-5948 112-5949 112-5950 112-5942 112-5943 112-5944
Rękawice odporne chemicznie, Showa 874 / 874R
Rękawice
Te cienkie, lekkie rękawice z powłoką butylową chronią dłonie przed szeroką gamą zagrożeń chemicznych. Dostępne z gładkim wykończeniem lub szorstkim wykończeniem na końcach palców.
  • Nieprzepuszczalny do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku
  • Zwijany mankiet zapobiega przedostawaniu się brudu do rękawicy
  • Bez specjalnego traktowania: Minimalne ryzyko alergii
  • Zaprojektowany dla łatwego ruchu i ciągłego zużycia
  • Nadgarstek dobrze chroniony
Idealny do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, w metalurgii iw sektorze publicznym.
Certyfikaty: EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III