Drukuj
Wytrząsarka inkubacyjna KS 3000 i control oraz KS 3000 ic control
Dostawca: IKA
3940100 3940102 3940103 3940003 3940000 3940002
444-0809EA 41690 PLN
444-0809 444-0810 444-0811 444-0808 444-0799 444-0807
Wytrząsarka inkubacyjna KS 3000 i control oraz KS 3000 ic control
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Kompaktowe wytrząsarki inkubacyjne zaprojektowane do bezpiecznej pracy bez nadzoru w środowisku o kontrolowanej temperaturze. Duży wyświetlacz LED ze wskazaniem prędkości, temperatury i czasu. Wbudowany sterownik temperatury PID pozwala na zwiększenie dokładnego sterowania temperaturą dzięki zastosowaniu czujnika PT1000. Urządzenia inkubacyjne o sterowaniu elektronicznym są wyposażone w złącza RS232 i USB do połączenia z komputerem. Istnieje możliwość sterowania i dokumentowania wszystkich funkcji z użyciem opcjonalnego oprogramowania labworldsoft®. Ponadto wytrząsarka KS 3000 ic control ma wbudowaną wężownicę chłodzącą podłączaną do zewnętrznego układu chłodzenia.
  • Środki kontroli z powłoką antybakteryjną
  • Wolne miejsce puszce połączeniowej przy obszarze pracy do podłączenia dodatkowego czujnika temperatury, np. PT1000
  • Szeroki wybór akcesoriów do pracy z pojemnikami praktycznie każdego kształtu i wielkości
  • Samoczynne zatrzymanie urządzenia w razie podniesienia okapu
  • Taca ociekowa z odpływem z tyłu urządzenia
  • Elektroniczny czasomierz i wyświetlanie kodu błędu
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg normy DIN EN 60529: IP 30
Dodatkowe informacje: Dostarczany z czujnikiem PT1000. Inne akcesoria i oprogramowanie są zamawiane oddzielnie.
Uwaga: Wytrząsarka KS 3000 i control mieści maksymalnie 50 kolb 25 ml, 23 kolby 50 ml, 11 kolb 250 ml lub 9 kolb 500 ml.
* Zewnętrzny agregat chłodzący do nabycia osobno.