Drukuj
Naczynia do odparowywania, płaskie
Dostawca: COWIE
006.1025 006.1050 006.1100 006.1180 006.1350
COWI006.1025EA 80.8 PLN
COWI006.1025 COWI006.1050 COWI006.1100 COWI006.1180 COWI006.1350
Naczynia do odparowywania, płaskie
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Made of PTFE.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from -200 to +280 °C
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Thick walled, extremely robust.