Drukuj
Opakowanie uzupełniające do dozownika filtrów membranowych Sentino®
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68121 68123 68124 68125 68121ME
514-0628EA 2370 PLN
514-0628 514-0629 514-0630 514-0631 PALL68121ME
Opakowanie uzupełniające do dozownika filtrów membranowych Sentino®
Filtry Filtry membranowe
These membranes have been designed specifically for use with the Sentino® automatic filter dispenser.
  • Ideal for high volume laboratories
  • Eliminate the time and waste of individually sealed packs of membrane
Dodatkowe informacje: Each box contains two additional discs for loading the dispenser.