Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, ChainExtra
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2542000R0302 2542001R0302 2542002R0302 2542005R0302 2542006R0302
112-2894EA 1020 PLN
112-2894 112-2895 112-2896 112-2899 112-2900
Rękawice antyprzecięciowe, ChainExtra
Rękawice
Te rękawice, wykonane z kolczugi ze stali nierdzewnej z odpinanymi plastikowymi paskami, zapewniają ochronę przed przecięciami, częstym zagrożeniem w przemyśle mięsnym, rybnym i przetwórczym. Rękawice nadają się również do stosowania w przemyśle metalowym.
  • Odpinane i wymienne paski z tworzywa sztucznego ze środkiem przeciwdrobnoustrojowym
  • Mocne zapięcie (zatrzaski) dla bezpiecznego dopasowania
  • Bez bocznego rozcięcia, które może pozwolić na wejście noża na poziomie nadgarstka
  • Wyposażony w identyfikator, który użytkownik może spersonalizować
  • Wyjątkowa jakość spoin z siatki łańcuchowej, zmniejszająca liczbę napraw i wydłużająca żywotność rękawicy
Długość: 208 do 283 mm (w zależności od rozmiaru)
Średnica zewnętrzna pierścieni: 4 mm
Waga: 149 do 239 g (w zależności od rozmiaru)
Certyfikaty: EN 1082