Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, ActivArmr® 80-600
Dostawca: Ansell
80-600/10 80-600/8 80-600/7 80-600/11 80-600/9
112-1023EA 112 PLN
112-1023 112-1021 112-1024 112-2938 112-2939
Rękawice antyprzecięciowe, ActivArmr® 80-600
Rękawice
Te dziane rękawice Kevlar® zapewniają dobrą odporność na przecięcia i solidną wytrzymałość mechaniczną.
  • Powłoka z naturalnej gumy na dłoni zapewnia odporność na ścieranie, rozdarcia i przebicia
  • Wypukłe wykończenie marszczeniem powłoki lateksowej zapewnia doskonałą przyczepność zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych
  • Bez silikonu - zapobiega odciskowi palców na metalizowanym ciepłym szkle izolacyjnym, pozostawiając powierzchnie czyste i unikając potrzeby dodatkowego czyszczenia
Idealne do bezpiecznego przenoszenia szkła i blach, tworzyw sztucznych i ostrych przedmiotów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3444C), EN 407 (X2XXXX); Kat. III.