Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe Krytech 586
Dostawca: MAPA
34586036 34586030 34586038 34586031 34586039 34586037
112-2815EA 101 PLN
112-2815 112-2813 112-2817 112-2814 112-2818 112-2816
Rękawice antyprzecięciowe Krytech 586
Rękawice
Ta wysokowydajna rękawica wykonana z poliuretanu z bezszwowym tekstylnym wsparciem z włókien HDPE zapewnia ochronę podczas zawiłego obchodzenia się w stosunkowo czystym otoczeniu.
  • Włókna HDPE zapewniają doskonałą odporność na przecięcie (poziom 5) przy zmniejszonej grubości dla dobrej zręczności
  • Wentylowany tył dla oddychalności
  • Widoczny wskaźnik z niebieskiego materiału tekstylnego, aby łatwo zidentyfikować poziom wydajności cięcia w miejscu pracy
Nadaje się do przenoszenia ostrych przedmiotów i dużych metalowych płyt, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym lub mechanicznym.
Certyfikaty: EN 388 (4543); Kat. II