Drukuj
Obuwie ochronne, sznurowane, Jalarcher
Dostawca: Jallatte
JJV28/43 JJV28/45 JJV28/38 JJV28/37 JJV28/39 JJV28/40 JJV28/41 JJV28/42 JJV28/44 JJV28/46 JJV28/47
JALCJJV28/43EA 775 PLN
JALCJJV28/43 JALCJJV28/45 JALCJJV28/38 JALCJJV28/37 JALCJJV28/39 JALCJJV28/40 JALCJJV28/41 JALCJJV28/42 JALCJJV28/44 JALCJJV28/46 JALCJJV28/47
Obuwie ochronne, sznurowane, Jalarcher
Obuwie i buty
Buty bez zawartości metalu, wykonane z wodoodpornej skóry, podszewka 3D i podeszwa Kompact Vibram® (odporna na olej i na temperaturę do 300 °C HRO); z wyściełanym językiem, ergonomicznym kołnierzem i odporną na ścieranie nakładką z PU.
  • Podszewka z trójwymiarowych struktur piankowych zapewnia doskonałą wentylację
  • Zintegrowana wkładka Confort-Tech: Anatomiczne, antybakteryjne, z amortyzującym obcasem
  • Kompaktowa podeszwa Vibram® o doskonałej przyczepności i wysokiej odporności na ścieranie wraz z wysokiej jakości klamrami o wysokości 6,5 mm
  • Odporna na ścieranie ochrona pięty i odblaskowa wkładka dla lepszej widoczności
  • Zamek błyskawiczny YKK dla szybkiego zapinania posiada ochronę na rzep
  • Lekki, nie magnetyczny, perforowany kompozytowy podnosek (200 J)
  • Niemagnetyczna, lekka i elastyczna podeszwa środkowa FleXtane ™ HP (100% kompozytu)
Kolor: Czarny
Certyfikaty: EN ISO 20345:2007; S3, HRO, SRC