Drukuj
Maska pełnotwarzowa, X-plore® 6530
Dostawca: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 1820 PLN
111-1058 111-1057
Maska pełnotwarzowa, X-plore® 6530
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Maski pełnotwarzowe
Model X-plore® 6530 posiada szeroki zakres filtrów oddechowych Dräger X-plore® RD40 i tym samym wyróżnia się przez możliwość wszechstronnego zastosowania.
  • Rama uszczelniająca z potrójną linią doszczelniającą zapewnia perfekcyjne uszczelnienie, pewną i bezpieczną ochronę wszystkich kształtów twarzy
  • Komfortowa pięciopunktowa taśma nagłowna pozwala na szybkie zakładanie i zapobiega powstawaniu miejsc nacisku na głowie
  • Bezzakłóceniowy wizjer z szerokim kątem widzenia 180° gwarantuje szerokie i panoramiczne pole widzenia
  • Wizjer wykonany z odpornego na zarysowania oraz chemikalia Triplexu z bardzo stabilna ramą ze stali nierdzewnej (typ: 6530 EPDM / Triplex)
  • Inteligentny system wentylacyjny z oddzielną maską wewnętrzną zapewnia, że osłona nie staje się zamglona i gwarantuje niezakłócony widok
  • Wewnętrzny kod kreskowy pozwala na wyjątkowo łatwą inwentaryzację i konserwację
  • Zintegrowana membrana mowy ze stali nierdzewnej ułatwia komunikację
Certyfikaty: EN 136 Klasa 3 ( znak CE), NIOSH (PC), AS/NZS
Uwaga: *Rozmiar uniwersalny