Drukuj
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1300
Dostawca: Dräger
3951215 3951217 3951211 3951214 3951216 3951213 3951218 3951212
111-1040EA 343 PLN
111-1040 111-1044 111-0759 111-0760 111-1043 111-0907 111-1045 111-1545
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1300
Maski oddechowe Maski jednorazowe Maski filtrujące cząstki
Seria X-plore® 1300 oferuje modele we wszystkich trzech klasach ochrony EN: FFP1, FFP2 i FFP3. Dostępne z lub bez zaworu wydechowego CoolMax™ do redukcji oporu wdechowego i uniknięcia nagromadzenia ciepła. Modele Odour dla przeciwdziałania nieprzyjemnu zapachowi wyposażone są w dodatkową warstwą węgla aktywnego.
  • Specjalny materiał filtrujący CoolSafe™ zapewnia niski opór wydechowy i wysoką skuteczność filtrowania
  • Elastyczny klips nosowy ułatwia dopasowanie produktu do kształtu twarzy
  • Pochłaniająca pot wyściółka skutecznie uszczelnia obszar wokół nosa
  • Lite korpusy masek o ergonomicznym kształcie zapewniają wygodne i pewne dopasowanie do różnych kształtów twarzy
  • Pasek nagłowny VarioFlex™ z mechanizmem EasyStop ułatwia zakładanie i zdejmowanie oraz regulację, a także eliminuje ucisk
  • Wewnętrzna wyściółka polarowa jest miękka w dotyku i zapewnia wygodę noszenia
  • System znakowania kolorystycznego klipsu nosowego i zaworu zwiększa bezpieczeństwo; kolor ciemnoniebieski, jasnoniebieski i biały oznaczają trzy poziomy ochrony
Certyfikaty: EN 149:2001+A1:2009; poddane testom pyłu dolomitowego
Sposób pakowania: Each mask is individually packed in a plastic pouch.
Uwaga: *Rozmiar uniwersalny