Drukuj
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Dostawca: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 697 PLN
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Maski oddechowe Maski jednorazowe Maski filtrujące cząstki
Seria X-plore® 1700 oferuje modele we wszystkich trzech klasach ochrony EN: FFP1, FFP2 i FFP3. Dostępne z lub bez zaworu wydechowego CoolMax™ do redukcji oporu wdechowego i uniknięcia nagromadzenia ciepła. Modele Odour dla przeciwdziałania nieprzyjemnu zapachowi wyposażone są w dodatkową warstwą węgla aktywnego.
  • Specjalny materiał filtrujący CoolSafe™ zapewnia niski opór wydechowy i wysoką skuteczność filtrowania
  • Elastyczny pasek nagłowny VarioFlex™ ułatwia zakładanie i zdejmowanie i eliminuje ucisk
  • Wewnętrzna wyściółka polarowa jest miękka w dotyku i zapewnia wygodę noszenia
  • System znakowania kolorystycznego zwiększa bezpieczeństwo; kolor ciemnoniebieski, jasnoniebieski i biały oznaczają trzy poziomy ochrony
  • Możliwość złożenia pozwala zaoszczędzić miejsce przy przechowywaniu i ułatwia transport
Certyfikaty: EN 149:2001+A1:2009; poddane testom pyłu dolomitowego
Sposób pakowania: Każda maska jest indywidualnie pakowana w plastikowej torebce.
Uwaga: *Rozmiar uniwersalny