Drukuj
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2, Smart
Dostawca: Moldex
2435 2445 2535
111-0535EA 438 PLN
111-0535 111-0536 111-2304
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2, Smart
Maski oddechowe Maski jednorazowe Maski filtrujące cząstki
Moulded particulate filtering masks without valve or with different valve variations.
  • With comfortable nose seal
  • DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
  • ActivForm® - no nose clip needed
  • Loop strap with clip for quick, simple and safe on and off
Certyfikaty: EN 149:2001+A1:2009
Uwaga: *One size fits all