Drukuj
Zlewki z uchwytem, SteriWare®
Dostawca: Sampling Systems
8049H-2000S 8049H-2000
SAMP8049H-2000SEA 2160 PLN
SAMP8049H-2000S SAMP8049H-2000
Zlewki z uchwytem, SteriWare®
Zlewki
HDPE, półprzezroczysty.
  • Indywidualnie zapakowane
  • Bez BSE / TSE
  • Pełna identyfikacja partii
Jednorazowe zlewki mają szeroką podstawę, dzięki czemu są bardzo stabilne. Uchwyt jest zaokrąglony, aby wygodnie trzymać.