Drukuj
Wagi analityczne, Quintix®
Dostawca: Sartorius Balances
QUINTIX124-CFR QUINTIX124-CIT QUINTIX224-CCH QUINTIX224-CFR QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-2666EA 16130 PLN
611-2666 SARBQUINTIX124-CIT SARBQUINTIX224-CCH 611-2668 611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Wagi analityczne, Quintix®
Wagi
Seria ergonomicznych wag zaprojektowanych do łatwej, intuicyjnej obsługi, z dużym ekranem dotykowym, samoobjaśniającymi się ikonami i prostymi tekstowymi monitami. Oprócz standardowych zastosowań obejmują one ogólne ważenie, gęstość, procenty, ważenie kontrolne, przytrzymywanie wartości szczytowej, liczenie i uśrednianie. Gama Quintix® zapewnia również funkcje mieszania, składników, statystyki i konwersji. Wyniki można przesyłać za pomocą interfejsu mini-USB do drukarki lub komputera bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel® bez dodatkowego oprogramowania. Menu z możliwością wyboru 10 języków.
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokim kontraście
  • Czasy stabilizacji dla 4-miejscowych wag od 2 do 3 sekund z doskonałą powtarzalnością (0,1 mg) i liniowością (0,2 mg)
  • Wewnętrzna funkcja kalibracji i regulacji isoCAL
  • Osłona z płynnie otwierającymi się drzwiczkami, którą można całkowicie zdemontować w celu łatwego czyszczenia
  • Blokada administratora, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień
  • Opcjonalna drukarka YDP30 zgodna z GLP, automatycznie wykrywana przez wagę Quintix®
Półmikrowagi, pięciopozycyjne: Wprowadzenie pięciopozycyjnych wag do serii Quintix® zwiększa poziom wydajności tych kompaktowych, dokładnych wag.
Dodatkowe funkcje obejmują:
Obsługa drzwi osłony przeciwwiatrowej jednym dotknięciem
Czas stabilizacji pięciopozycyjnych półmikrowag wynosi około 6 sekund
Funkcja asystenta startowego i interfejs użytkownika SmartTouch, które pomagają użytkownikowi w korzystaniu z dostępnych funkcji
Opcjonalna szalka wagowa o średnicy 90 mm
The introduction of 5-place balances to the Quintix® series extends the level of performance to these compact accurate balances.
Additional features include:
Zobacz ceny