Drukuj
Zaciskane kapsle do fiolek z zaciskaną szyjką, N 13
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
70257 702802 70232 702803
MANA70257EA 279 PLN
MANA70257 MANA702802 MANA70232 MANA702803
Zaciskane kapsle do fiolek z zaciskaną szyjką, N 13
Nakrętki Nakrętki do vialek chromatograficznych
The crimp caps with assembled septa are ready-to-use.
  • Standard cap with center hole or tamper-evident closure with center tear off cap
  • Molded septum with centrical PTFE lamination for very good sealing properties (typically called Pharma-Fix)