Drukuj
Blokowe termostaty grzewczo chłodzące, TH 21 i TK 23
Dostawca: HAEP LABOR
980823003 980923003
HAEP980823003EA 16100 PLN
HAEP980823003 HAEP980923003
Blokowe termostaty grzewczo chłodzące, TH 21 i TK 23
Bloki grzewcze Bloki grzewcze/chłodzące
Block Thermostats for two blocks featuring high temperature accuracy, rapid heating times and even temperature distribution. The TH 21 unit features Easy Control for quick and simple sample handling.
  • Temperature range: Ambient +3 to 130 °C
  • Timer, process time up to 19h, 59 min
  • Select whether the set value or the actual value is displayed
The TK23 unit has Smart Control, which enables up to 9 complete programmes with 30 programme steps and temperature curves in total to be programmed. User can navigate through the intuitive menu with only five keyWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ TK 23 TH 21
Temperature setting −10...+105 °C 0...+137 °C
Environmentally Preferable
Szybkość grzania 4 °C/min 9,5 °C/min
Prędkość chłodzenia 7 °C/min -
Liczba bloków 2
Dokładność ±0,1 °C ±0,1 °C