Drukuj
VWR® Basic, Fartuchy, Velcro®
Dostawca: VWR Collection
113-1991EA 534 PLN
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Fartuchy, Velcro®
Odzież jednorazowa
VWR® Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Zapinany kołnierz, regulowane rękawy, zapięcie VELCRO® ,dziane mankiety, bez kieszeni
  • Lekki i oddychający, stanowiący pierwszą linię ochrony
Odzież ta jest doskonała do stosowania w obszarach o mniej rygorystycznych wymaganiach lub w śluzach. Wyprodukowane w strefie certyfikowanej ISO, zgodnie z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tych stref. Niezależna kontrola laboratoryjna wyprodukowanych partii.
Colour: White