Drukuj
Końcówki automatyczne OMIX ™ do Tomtec Quadra
Dostawca: VARIAN
A57303 A57311
VARIA57303EA 0 PLN
VARIA57303 VARIA57311
Końcówki automatyczne OMIX ™ do Tomtec Quadra
Końcówki do pipet
Te kompatybilne końcówki Tomtec zawierają kawałek monolitycznego materiału SPE. Pozwala to na obróbkę bez próżni i automatyzację odejścia. Dzięki zestawowi głośnomówiącemu SPE proces staje się znacznie bardziej uproszczony i powtarzalny.
  • Szybki, jednolity przepływ maksymalizuje wydajność i powtarzalność
  • Mała monolityczna końcówka zapewnia niskie objętości elucji, zwiększając czułość i redukując zużycie rozpuszczalnika
  • Obróbka bezpróżniowa poprawia powtarzalność i skraca czas obróbki