Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia+F16858:F16999, USP, certyikat partii, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
37462 37465 37464 37467 37468 37469 37470 37471 37461 37482 37483 37484 37485 37487 37488 37489 37463 37481 37490 37491
612-5420EA 442 PLN
612-5420 612-5423 612-5422 612-5424 612-5425 612-5426 612-5427 612-5428 612-5419 612-4825 612-4826 612-4827 612-4828 612-4829 612-4830 612-4831 612-5421 612-4824 612-4832 612-4833
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia+F16858:F16999, USP, certyikat partii, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, ze szklanym korkiem oranżowym albo korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na biało o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Z certyfikatem partii USP lub indywidualnym certyfikatem USP
DIN EN ISO 1042
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042