Drukuj
Zlewki miarowe z uchwytem
Dostawca: HIRSCHMANN
7600394 7600393 7600390 7600386 7600380 7600375
HIRS7600394EA 344 PLN
HIRS7600394 HIRS7600393 HIRS7600390 HIRS7600386 HIRS7600380 HIRS7600375
Zlewki miarowe z uchwytem
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą, niebieska podziałka
Produkty bezpieczne dla żywności według EC Directive No. 10/2011.