Drukuj
Zakrętki do fiolek z zakręcaną szyjką, N 8
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
70249 70245 70250 702067 702437 702068 702066 702069
218-1270EA 24 PLN
218-1270 MANA70245 MANA70250 MANA702067 MANA702437 MANA702068 MANA702066 MANA702069
Zakrętki do fiolek z zakręcaną szyjką, N 8
Nakrętki Nakrętki do vialek chromatograficznych
The suitable screw closures are ready assembled.
  • Septa made from economical Red Rubber/FEP, high quality silicone/PTFE or from virgin PTFE
  • Silicone/PTFE septa are also slitted