Adhesive sealing film or foil rolls constructed on plastic cores, for use with high throughput automated microplate sealers.
- Rolka - ciągły film, bez nacięć
- Film lub folia nie wystaje poza krawędź plastikowej rolki
- Odporne, antystatyczne opakowanie zapewnia ochronę podczas transportu oraz i dokładne ułożenie i adhezję
Film uszczelniający do qPCR, krystalizacji metodą sitting-drop, HTS i przechowywania
Przejrzyste, poliolefinowe z ultramocnym, czułym na nacisk silikonowym klejem do qPCR, krystalizacji metodą sitting-drop, HTS i przechowywania oraz inkubacji.
- Odporne na DMSO
- Wolne od nukleaz, kwasów nukleinowych i pirogenów
- Zapewnia równie silne przyleganie do płytki co filmy naklejane termicznie
Folia uszczelniająca do PCR, HTS i krioprzechowywania
Przekłuwalna folia aluminiowa z czułym na nacisk klejem akrylowym, do PCR, HTS i krioprzechowywania.
- Odporne na DMSO
- Łatwe do nakłuwania - możliwość odzyskania próbki
- Wolne od nukleaz, kwasów nukleinowych i pirogenów
Film uszczelniający do hodowli komórkowych i tkankowych
Przepuszczające powietrze filmy z sztucznego jedwabiu do hodowli komórkowych i tkankowych.
- Niecytotoksyczne
- Przepuszczalne dla gazów
- Łatwe do nakłuwania - możliwość odzyskania próbki
Pierceable aluminium foil with pressure-sensitive acrylic adhesive for PCR, HTS and cold storage.