Drukuj
VWR®, Wiskozowy film dla kultur tkankowych
Dostawca: VWR Collection
731-0315EA 735 PLN
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, Wiskozowy film dla kultur tkankowych
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Rayon film z uszczelką o jakości medycznej. Hydrofobowy, porowaty film dopasowany do formatu rolki uszczelnia płytki hodowlane, bio-blocki i 96-dołkowe płytki gdzie niezbędny jest wzrostu bakterii lub wymiana gazów dla komórek.
  • Zalecany zakres temperatur od −20 do +80 °C
  • Całkowita grubość 139,7 μm
  • Poszczególne kawałki taśmy oddzielone czerwoną linią
  • Przepuszczający powietrze i przekłuwalny
Dodatkowe informacje: Each roll contains sufficient film to cover 50 plates.