Drukuj
VWR®, Film uszczelniający do eliSA i inkubacji
Dostawca: VWR Collection
731-0309EA 1080 PLN
731-0309 731-0310 731-0311 731-0312
VWR®, Film uszczelniający do eliSA i inkubacji
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Polyester film with acrylic adhesive. These non pierceable films in sheeted-roll format are recommended for ELISA tests, general incubation and short-term storage.
  • Zakres temperatur od −40 do +120 °C
  • Całkowita grubość 64,8 μm (film 38,1 μm, substancja klejąca 26,7 μm)
  • Perforacja i przekładki w zielonym kolorze ułatwiają aplikację
  • Minimalizuje parowanie i zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym pomiędzy studzienkami
Dodatkowe informacje: Każda rolka zawiera ilość filmu wystarczającą do pokrycia 100 płytek.