Drukuj
Mikrokapilary do hematokrytu, jednorazowe
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40563010 40565010
612-0599EA 152 PLN
612-0599 HECH40565010
Mikrokapilary do hematokrytu, jednorazowe
Pipety Mikrokapilary
Sodium heparinized micro haematocrit capillaries with or without mark.
  • Disposable
  • With red colour code
  • Fire-polished at the colour-coded end
Sposób pakowania: 100 pieces in a tube, 10 tubes in a box