Drukuj
Gąsiory, szeroka szyjka, PP, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Ansell
93-700/6.5-7 93-700/7.5-8 93-700/8.5-9 93-700/9.5-10
112-2790EA 4370 PLN
112-2790 112-2791 112-2792 112-2793
Gąsiory, szeroka szyjka, PP, z zakrętką, Nalgene®
Rękawice
Wykonane z nitrylu rękawice te oferują wysoką odporność chemiczną i trzykrotnie większą odporność na przebicie niż standardowe rękawice lateksowe.
  • Sterylne, bezpudrowe, teksturowane opuszki palców
  • Zawinięty mankiet ułatwiający zakładanie
  • Unikalna formuła zapewnia wysoki poziom komfortu i zwiększoną ochronę przedramienia (dłuższy mankiet)
  • Bez białek lateksowych z naturalnej gumy: Rękawiczki mogą być noszone przez osoby wrażliwe na lateks (typ I)
  • Rękawiczki są po czyszczeniu, pakowane pojedynczo i sterylizowane, aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla krytycznych zastosowań w środowisku
Rękawice są wystarczająco cienkie, aby zapewnić zręczność do precyzyjnej pracy, a jednocześnie wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać przetarcia i kontakt chemiczny. Nadają się do zastosowań w środowiskach krytycznych (klasa ISO 5 lub wyższa) wymagających sterylności.
Length: 300 mm
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 1,5
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością
Sposób pakowania: One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom compatible, IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.