Drukuj
Elektroniczne liczniki kolonii
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40345015 40345010
HECH40345015EA 4450 PLN
HECH40345015 233-5394
Elektroniczne liczniki kolonii
Liczniki komórek Liczniki komórek, automatyczne
The electronic memory devices specify blood counting.
  • Power supply operation
  • Rechargeable battery operation
  • Software (download) with computer analysis
  • Big TFT color display
  • Storage of last counting on device
The microscope image can be observed permanently, the numbers can be typed in easily.
Colour: Blue
Dodatkowe informacje: Every device comes with an instruction manual.