Drukuj
Acetaldehyd-D4 (98% D), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetaldehyde-[²H₄]
M-Clarity™ quality level = MQ200
176567-1G 176567-5G
SIAL176567-1GEA 879 PLN
SIAL176567-1G SIAL176567-5G
Acetaldehyd-D4 (98% D), Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd-D4
Formuła: C₂D₄O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044230
Numer CAS: 1632-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-641-6
Jednostka: 1089
ADR: 3,I