Drukuj
cyrkon 1000 mg/l Zr w 5% kwasie solnym with hydrofluoric acid (max. 1%) pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: CPACHEM
C070.5C05FP.L1 C070.5C05FPL25 C070.5C05FP.L5
ACSDC070.5C05FP.L1EA 532 PLN
ACSDC070.5C05FP.L1 ACSDC070.5C05FPL25 ACSDC070.5C05FP.L5
cyrkon 1000 mg/l Zr w 5% kwasie solnym with hydrofluoric acid (max. 1%) pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Zirconium Standards