Drukuj
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 658 PLN
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formuła: C₉H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 106 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,064
Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001631
Numer CAS: 1655-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-731-5