Drukuj
Acetoxyacetyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370070050 370070250
ACRO370070050EA 218 PLN
ACRO370070050 ACRO370070250
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Formuła: C₄H₅ClO₃
Temp. Wrzenia: 64…68 °C (25 mmHg)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011535
Numer CAS: 13831-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-542-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %