Drukuj
Chlorek tionylu 1 M dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thionyl dichloride
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 449 PLN
H31857.AE H31857.AP
Chlorek tionylu 1 M dichloromethane
Chlorek tionylu
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Formuła: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 76
Temp. topnienia: -104.5
Gęstość: 1.35
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011449
Numer CAS: 7719-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-748-8
Jednostka: 2922
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,09485