Drukuj
1-Winylo-2-pirolidon 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with sodium hydroxide
140920050 140925000 140920025
ACRO140920050EA 397 PLN
ACRO140920050 ACRO140925000 ACRO140920025
1-Winylo-2-pirolidon 99% stabilised
1-Winylo-2-pirolidon
Formuła: C₆H₉NO
Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1,043 g/cm³
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003197
Numer CAS: 88-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-800-4
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≤0.2 % (Pyrrolidone)
Stabilizer 0.1 % Flaked caustic soda