Drukuj
3-oksetanon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H57870.03 H57870.06
H57870.03EA 1730 PLN
H57870.03 H57870.06
3-oksetanon 95%
3-oksetanon
Formuła: C₃H₄O₂
Temp. Wrzenia: 140 °C
Gęstość: 1,124
Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09263255
Numer CAS: 6704-31-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III