(Trifluorometylo)trimetylosilan 0.5 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
H31520.AAEA
198
PLN
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
(Trifluorometylo)trimetylosilan 0.5 M in THF
(Trifluorometylo)trimetylosilan
CAS No.: 81290-20-2
Molecular Formula: C4H9F3Si
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 17°(63°F)
Boiling Point: 40°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145454
Formuła:
C₄H₉F₃Si Temp. Wrzenia: 40 °C Gęstość: 0,895 Temp. Zapłonu: 17 °C (63 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145454 Numer CAS: 81290-20-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |