Drukuj
9-Metyloakrydyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H33718.MD H33718.03
H33718.MDEA 444 PLN
H33718.MD H33718.03
9-Metyloakrydyna 96%
9-Metyloakrydyna
Formuła: C₁₄H₁₁N
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143523
Numer CAS: 611-64-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-272-4