Drukuj
Sodu fluorek ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
46912.09 46912.18
46912.09EA 604 PLN
46912.09 46912.18
Sodu fluorek ≥99.99% (metals basis)
Sodu fluorek
Formuła: NaF
Temp. Wrzenia: 1704 °C
Temp. topnienia: 993 °C
Gęstość: 2,78
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM