Drukuj
Dichromian(VI) potasu, czysty
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
427410407.0500 427410407.1000 427410407.0250
CHMP427410407.0500EA 218 PLN
CHMP427410407.0500 CHMP427410407.1000 CHMP427410407.0250
Dichromian(VI) potasu, czysty
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 398 °C
Gęstość: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 12,07790