Drukuj

Chloran(V) sodu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427940408.0500 427940408.1000 427940408.9010
CHMP427940408.0500EA 65.2 PLN
CHMP427940408.0500 CHMP427940408.1000 CHMP427940408.9010
Chloran(V) sodu, czysty
Chloran(V) sodu
Formuła: ClNaO₃
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 260 °C
Gęstość: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003479
Numer CAS: 7775-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-887-4
Jednostka: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Klasyfikacja Merck : 13,08670

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR