Drukuj
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 723 PLN
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉FO₂
MW: 216.21 g/mol
Temp. topnienia: 243…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631909
Numer CAS: 5731-10-2