Drukuj
Jodek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
H59404.06 H59404.18
H59404.06EA 298 PLN
H59404.06 H59404.18
Jodek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥97%
Jodek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₆H₁₁IN₂
MW: 238.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701101
Numer CAS: 35935-34-3