Drukuj
Oranż metylowy ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
0596-100GEA 516 PLN
0596-100G 0596-25G
Oranż metylowy ACS
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Temp. Wrzenia: ~90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Jednostka: 3143
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass