Drukuj
1-Bromo-3-metylo-2-buten stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilizacja: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
274372-10G 274372-1G
SIAL274372-10GEA 426 PLN
SIAL274372-10G SIAL274372-1G
1-Bromo-3-metylo-2-buten stabilised, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-metylo-2-buten
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 129…133 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000242
Numer CAS: 870-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-799-5
Jednostka: 2920
ADR: 8,II