Drukuj
Cyklopropylotrifluoroboran potasu ≥90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
H60673.03 H60673.06
H60673.03EA 672 PLN
H60673.03 H60673.06
Cyklopropylotrifluoroboran potasu ≥90%, tech.
Cyklopropylotrifluoroboran potasu
Formuła: C₃H₅BF₃K
MW: 147.98 g/mol
Temp. topnienia: 348…350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09265031
Numer CAS: 1065010-87-8